Bismuto soluzione standard, 10000 mg/L Bi in 5% acido nitrico (da Bi) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certifications: Tracciabile NIST
Specifiche
- N. MDL:MFCD00134033