Bismuto soluzione standard, 10000 mg/l Bi in 10% acido nitrico (da Bi) Standard monoelemento per ICP
Catalog # 5721.0100
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:10% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Componenti:Bismuto
- Simbolo:Bi
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile NIST