Bismuto soluzione standard, 10 mg/L Bi in 5% acido nitrico (da Bi) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 45249.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- N. MDL:MFCD00134033
- Componenti:Bismuto
- Simbolo:Bi
Specifications
About this item
Molecular Formula: Bi in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certifications: Tracciabile NIST