Piombo 1.000 mg/l Pb in 0.1% acido nitrico (da Pb(NO₃)₂) TraceCERT® Standard monoelemento per cromatografia ionica, Supelco®
Catalog # 51777-100ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:0,1% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ300
- Componenti:Piombo
- Simbolo:Pb