ContactUsLinkComponent
Arsenico 10 mg/L As in 5% acido nitrico (da As) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Arsenico 10 mg/L As in 5% acido nitrico (da As) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 45246.AE
CAS Number:  
Arsenico 10 mg/L As in 5% acido nitrico (da As) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 45246.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    10 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    100 mL
  • N. MDL:
    MFCD00085309
  • Componenti:
    Arsenico
  • Simbolo:
    As
Specifications
About this item
Molecular Formula: As in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certifications: Tracciabile NIST