Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Alluminio, 10 mg/l Al in dil. acido nitrico
  CMPLF562.10.2N.L5
 :  
Alluminio, 10 mg/l Al in dil. acido nitrico
  CMPLF562.10.2N.L5
 :  
  • Concentrazione:
    10 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    500 mL
  • Componenti:
    Aluminio
  • Simbolo:
    Al