Acido acetico ≥99,0% ≥99.0%, TraceSELECT™ per analisi in tracce, Fluka™
Supplier: Honeywell Chemicals
Certificates
About this item
CAS Number:64-19-7
:
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152
:60.05 g/mol
Boiling Pt:118 °C (1,013 hPa)
Melting Pt:16 °C
Density:1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:40 °C
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:200-580-7
UN:2789
ADR:8,II
:GHS02
:GHS05
Specification Test Results
- assay (HPLC):Min. 99 %
- measurement uncertainty:effective %
- identity (NMR):complying
- melting range:62 - 78 °C
- Barium (Ba):Max. 0.5 ppb
- Beryllium (Be):Max. 0.5 ppb
- loss on drying (105°C, 5h):15 - 30 %
- Calcium (Ca):Max. 20 ppb
- Cadmium (Cd):Max. 0.5 ppb
- Cerium (Ce):Max. 0.5 ppb
- Cobalt (Co):Max. 0.5 ppb
- Chromium (Cr):Max. 1 ppb
- Cesium (Cs):Max. 0.5 ppb
- Copper (Cu):Max. 2 ppb
- Iron (Fe):Max. 10 ppb
- Gallium (Ga):Max. 0.5 ppb
- Germanium (Ge):Max. 0.5 ppb
- Mercury (Hg):Max. 1 ppb
- Indium (In):Max. 0.5 ppb
- Potassium (K):Max. 10 ppb
- Lithium (Li):Max. 0.5 ppb
- Magnesium (Mg):Max. 5 ppb
- Manganese (Mn):Max. 0.5 ppb
- Molybdenum (Mo):Max. 0.5 ppb
- Sodium (Na):Max. 20 ppb
- Nickel (Ni):Max. 1 ppb
- Lead (Pb):Max. 1 ppb
- Platinum (Pt):Max. 0.5 ppb
- Rubidium (Rb):Max. 0.5 ppb
- Rhodium (Rh):Max. 0.5 ppb
- Ruthenium (Ru):Max. 0.5 ppb
- Antimony (Sb):Max. 0.5 ppb
- Selenium (Se):Max. 1 ppb
- Tin (Sn):Max. 0.5 ppb
- Strontium (Sr):Max. 0.5 ppb
- Titanium (Ti):Max. 1 ppb
- Thallium (Tl):Max. 0.5 ppb
- Uran (U):Max. 0.5 ppb
- Vanadium (V):Max. 1 ppb
- Zinc (Zn):Max. 2 ppb
- Zirconium (Zr):Max. 0.5 ppb
- Refractive Index:n20/D 1.371 (lit.)
- Explosion Limit:16 %, 92 °F
Specification Test Results
Frequently Bought Together