Acido formico, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Solvent Blend, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:64-18-6
:
Formula:HCO₂H
Numero MDL:MFCD00001878
:46.03 g/mol
Punto di ebollizione:82 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione:–46 °C
Densità:0.7767 g/cm³ (25 °C)
Punto di infiammabilità:8 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-835-2
UN:1648
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (GC):Min. 99.5 %
- Assay of formic acid:0.093 - 0.107 %
- Transmittance at 254 nm:Min. 90 %
- Transmittance at 230 nm:Min. 15 %
- Transmittance at 210 nm:Min. 5 %
- Suitability for the LC-MS:complying
- HPLC Gradient at 254 nm:Max. 50 mAU
- Calcium (Ca):Max. 0.5 ppm
- Potassium (K):Max. 0.5 ppm
- Magnesium (Mg):Max. 0.5 ppm
- Sodium (Na):Max. 2 ppm
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together