Boro soluzione standard, 1.000 mg/l B in acqua standard per AAS
Codice catalogo REGEAAB-H
Nome del fornitore: REAGECON
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Componenti:Boro
- Simbolo:B