Bismuto soluzione standard, 1.000 mg/l Bi in acido nitrico 10% (da Bi) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300105
Supplier: PerkinElmer
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:10% HNO₃
- Conf:1
- Componenti:Bismuto
- Simbolo:Bi