Bismuto 1.000 mg/l in acido nitrico 0,5 M standard per AAS
Codice catalogo REGEAABIH
Nome del fornitore: REAGECON
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Componenti:Bismuto
- Simbolo:Bi