Arsenico 1000 mg/l in acido nitrico diluito (da As₂O₃) TraceCERT® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # SUPL01969-100ML-F
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Arsenico
- Simbolo:As
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.