ContactUsLinkComponent
Acido acetico 2.0 M CH3COOH (2.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Corrosivo
Acido acetico 2.0 M CH3COOH (2.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Codice catalogo A8976-100ML
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Corrosivo
Acido acetico 2.0 M CH3COOH (2.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Codice catalogo A8976-100ML
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    1.95 - 2.05 N
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :60.05 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-580-7
UN:2790
ADR:8,III
 :GHS05
Numero CAS:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
Numero MDL:MFCD00036152