Piombo 1000 mg/l in acido nitrico diluito (da Pb(NO₃)₂) TraceCERT® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
SUPL41318-100ML-F
: Merck
:
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Piombo
- Simbolo:Pb
: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.