Bario 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da BaCO₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300181
Supplier: PerkinElmer
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:125 mL
- Componenti:Bario
- Simbolo:Ba