Alluminio 1.000 mg/l in 0,5 M acido nitrico standard per AAS
Catalog # REGEAAALH
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Componenti:Aluminio
- Simbolo:Al