Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
Nome del fornitore:   RATIOLAB
Cryoboxes
Nome del fornitore:  RATIOLAB
Certificates
Cryoboxes
2 varianti
Product Details & Documents
Cryoboxes, cardboard, for storage of cryovials at low temperatures.
  • Waterproof coating
  • Dividers must to be ordered separately
  • Available in different heights and five colours
Product Family Options
Cryoboxes
Informazioni sul prodotto
  • Scomparti
    Per
    Colore
    Esterno L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • -
    -
    bianco
    75×75×50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 53.10
    SFr. 53.10
    1 * 10 ST
       SFr. 53.10
Dividers
Informazioni sul prodotto
  • Scomparti
    Per
    Colore
    Esterno L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 5×5
    Provette di Ø 11,0 mm
    bianco
    68×68×30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 24.70
    SFr. 24.70
    1 * 10 ST
       SFr. 24.70