VWR®, Barometro di precisione
Catalog # 628-0041
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Ø:114 mm
- Range di misura:954 - 1073 mbar; 715 - 805 mm Hg
- Risoluzione:0,5 mbar; 0,5 mm Hg
- Peso:453 g
- L×P×A:Ø 114
- Accuratezza:±0,5 %
- Conf:1
Specifications
About this item
Barometro con scala tripla per una misurazione precisa della pressione atmosferica. In nichel-cromo anticorrosione.
- Tre scale
- Struttura esterna in nichel-cromo resistente e anticorrosione
- Il puntatore regolabile può essere impostato per indicare le variazioni
- Tempo di risposta da 1 a 4 ore
Certifications: Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Delivery:
Fornito con vite di regolazione altitudine (per utilizzi ad altitudini massime di 1000 m), e supporto da parete.