ContactUsLinkComponent
VWR®, Timer digitale, due canali, Jumbo
VWR®, Timer digitale, due canali, Jumbo
Catalog # 609-0090
Anbieter:  VWR Collection
undefined
VWR®, Timer digitale, due canali, Jumbo
Catalog # 609-0090
Anbieter:  VWR Collection
Technische Daten
  • Colore:
    nero
  • Descrizione:
    Timer digitale, due canali, Jumbo
  • L×P×A:
    95×140×13 mm
  • Accuratezza:
    ±0,01 %
  • Conf:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Simultaneous programming of two different activities from 24 hours to 1 second.
  • Programmazione simultanea di due diverse attività da 24 ore a 1 secondo
  • Ampio display LCD (altezza cifre 25 mm) di facile lettura con indicatore al raggiungimento dello zero
  • Allarme elettronico con disattivazione o silenziamento automatico dopo un minuto
  • Una seconda modalità di visualizzazione mostra ora del giorno e cronometro (per conteggio progressivo)
Delivery: con staffa per montaggio a parete, batteria AAA e certificato di calibrazione.