Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital pocket timer/stopwatch
Digital pocket timer/stopwatch
Timer/cronometro/orologio con LCD, parte posteriore magnetica, stativo ad apertura ribaltabile e clip a molla, nero, 71×25×61 mm
Codice catalogo HEATHS24490D
Nome del fornitore:   HEATHROW
Digital pocket timer/stopwatch
Codice catalogo HEATHS24490D
Nome del fornitore:  HEATHROW
Digital pocket timer/stopwatch
Digital pocket timer/stopwatch
Timer/cronometro/orologio con LCD, parte posteriore magnetica, stativo ad apertura ribaltabile e clip a molla, nero, 71×25×61 mm
Price
SFr. 52.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Four independent timing channels with visual and audible alarms.
  • Simply move the program switch to use as a stopwatch, a countdown timer (up to 100 hours), or a clock
  • Timing capacity: 100 hours
  • Resolution: ¹/₁₀₀ seconds
  • Count direction: up/down
Informazioni per l'ordine: Includes spring clip and magnetic back.
Specifiche
  • Colore:
    nero
  • Descrizione:
    Timer/cronometro/orologio con LCD, parte posteriore magnetica, stativo ad apertura ribaltabile e clip a molla
  • L×P×A:
    71×25×61 mm