Orders LinkContactUsLinkComponent
pH indicator papers, Whatman™
pH indicator papers, Whatman™
pH indicator papers, Whatman™
Nome del fornitore:  Whatman products (Cytiva)
Certificates
pH indicator papers, Whatman™
pH indicator papers, Whatman™
6 varianti
Product Details & Documents
Can be used for the rapid determination of pH values and has led to many applications in laboratories and industry. Available as standard or three colour ranges as rolls in a handy dispenser.
  • Instant pH readings
  • Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Inexpensive
  • Convenient and portable for field use
Three colors roll: The paper has three separate indicator dye colour bands. The individual combination of colour change resulting from each test is compared with the colour-coded comparison chart printed on the dispenser, giving improved speed and accuracy in reading.
The strip has three separate indicator dye colour bands. The individual combination of colour change resulting from each test is compared with the colour-coded comparison chart printed on the dispenser, giving improved speed and accuracy in reading.
A full range and some narrow ranges in this popular pH indicator dispenser.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Campo pH
    Disponibilità
    Price
  • 700-9753
    Gamma ristretta standard, in rotolo di 5 m
    Gamma ristretta standard, in rotolo di 5 m
    4,0 - 7,0
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 28.40 SFr.
    28.40 SFr.
    1 * 1 ROU
       28.40 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    700-9753
  • 700-9751
    Gamma completa standard, in rotolo di 5 m
    Gamma completa standard, in rotolo di 5 m
    1,0 - 14,0
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 31.00 SFr.
    31.00 SFr.
    1 * 1 ROU
       31.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    700-9751
  • 700-9752
    Gamma ristretta standard, in rotolo di 5 m
    Gamma ristretta standard, in rotolo di 5 m
    0,5 - 5,5
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 28.40 SFr.
    28.40 SFr.
    1 * 1 ROU
       28.40 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    700-9752
  • 700-9754
    Gamma ristretta standard, in rotolo di 5 m
    Gamma ristretta standard, in rotolo di 5 m
    6,4 - 8,0
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 28.40 SFr.
    28.40 SFr.
    1 * 1 ROU
       28.40 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    700-9754
  • WHAT2611-628
    Tre colori, in rotolo da 5 m
    Tre colori, in rotolo da 5 m
    1,0 - 11,0
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 39.20 SFr.
    39.20 SFr.
    1 * 1 ST
       39.20 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WHAT2611-628
  • 700-9755
    Gamma ristretta standard, in rotolo di 5 m
    Gamma ristretta standard, in rotolo di 5 m
    8,0 - 10,0
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 28.40 SFr.
    28.40 SFr.
    1 * 1 ROU
       28.40 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    700-9755