Tweezers, BOLA
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Informazioni su questo articolo
Precast tweezers made of PTFE.
- With pointed or blunt ends
- Universal chemical resistance
- Temperature resistant from −200 to +250 °C
6 varianti
Product Details & Documents
Precast tweezers made of PTFE.
- With pointed or blunt ends
- Universal chemical resistance
- Temperature resistant from −200 to +250 °C
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- TipoColoreLunghezzaDisponibilitàPrice