ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, latex, sterile, BioClean Maxima™
Cleanroom gloves, latex, sterile, BioClean Maxima™
Nome del fornitore:  Nitritex
Certificati
undefined
Cleanroom gloves, latex, sterile, BioClean Maxima™
Nome del fornitore:  Nitritex
Certificati
Specifiche
  • Catalog No:
  • 112-3847
  • 112-3845
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Classe di cleanroom:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Spessore polsino:
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • Spessore delle dita:
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • Spessore palmo:
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • Norma EN:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374