ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, latex, BioClean Legend™
Cleanroom gloves, latex, BioClean Legend™
Nome del fornitore:  Nitritex
Certificati
undefined
Cleanroom gloves, latex, BioClean Legend™
Nome del fornitore:  Nitritex
Specifiche
  • Catalog No:
  • NITRBLHN90
  • NITRBLHN85
  • NITRBLHN80
  • NITRBLHN75
  • NITRBLHN70
  • NITRBLHN65
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Classe di cleanroom:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Spessore polsino:
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • Spessore delle dita:
  • 0,24 mm
  • 0,24 mm
  • 0,24 mm
  • 0,24 mm
  • 0,24 mm
  • 0,24 mm
  • Spessore palmo:
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • Resistenza tessile:
  • Min. 14 Mpa
  • Min. 14 Mpa
  • Min. 14 Mpa
  • Min. 14 Mpa
  • Min. 14 Mpa
  • Min. 14 Mpa
  • Norma EN:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together