Orders LinkContactUsLinkComponent
Simdos® Dosing Pump
Supplier:   KNF
Simdos® Dosing Pump
Supplier:  KNF
Certificates
Simdos® Dosing Pump
12 Options Available Below
Product Details & Documents
Pompa di dosaggio semplice, compatta e user friendly.
Applicazione: misurazione dei liquidi.
  • Ampio schermo e interfaccia intuitiva con menu a tendina, facile calibrazione
  • Singolo tasto di programmazione
  • Adattabile alle caratteristiche del liquido
  • Testa della pompa posizionata esternamente per una migliore protezione dei componenti elettronici
  • Auto innesco fino a 3 mCE, possibilità di ciclo a secco
  • Dosaggio da 1 a 100 ml/min
  • Riproducibilità di dosaggio ± 1%
  • Programmazione dosaggio semplificato da 1 a 1000 ml
  • Volume dispensato da 1 a 1000 ml
  • Pressione massima: 6 bar
  • Viscosità massima: 150 cS
  • Portata da 0,03 fino a 100 ml/min
  • Testa pressione 60 mWg, testa aspirazione rispettivamente 2 mWg e 3 mWg
  • Facile sostituzione del diaframma di trasferimento, attivando il comando manutenzione nel programma operativo
  • Ingombro ridotto
Pump heads available in PP, PVDF or PTFE - diaphragms available in PTFE, valves in FFKM.
Flow rate can either be set manually (version S) or both manually and via an external control device as well as with interface RC232 (version RCP)
S version:
Manual control by rotary knob
RC version:
Controlled by rotary knob
Analogue control (0 to 10 V, 0 to 100 mA, 4 to 20 mA from 0 to 100%)
Start/stop by logical control (TTL); reset/prime by logical control (TTL)
Alarm output signal
Cable for external control included; control pedal available as an option
 : Available with pump head in different materials.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • KNFAFEM1.02FT.18S
  • 224-0189
  • 224-0183
  • 224-0187
  • 224-0184
  • 224-0188
  • 224-0065
  • KNFAFEM1.10FT18RCP
  • 224-0063
  • KNFAFEM1.10KT18RCP
  • 224-0064
  • KNFAFEM1.10TT18RCP
  • Collegamento:
  • Hydraulic connection UNF 1/4"-28
  • Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
  • Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
  • Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
  • Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
  • Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
  • Hydraulic connection UNF 1/4"-28
  • Hydraulic connection UNF 1/4"-28
  • Hydraulic connection UNF 1/4"-28
  • Hydraulic connection UNF 1/4"-28
  • Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
  • Hydraulic connection UNF 1/4"-28
  • Portata:
  • 20
  • 20
  • 20
  • 20
  • 20
  • 20
  • 20
  • 20
  • 20
  • 20
  • 20
  • 20
  • Pressione max.:
  • 6 bar
  • 6 bar
  • 6 bar
  • 6 bar
  • 6 bar
  • 6 bar
  • 6 bar
  • 6 bar
  • 6 bar
  • 6 bar
  • 6 bar
  • 6 bar
  • Temperatura liquido perm.:
  • 5...80 °C
  • 5...80 °C
  • 5...80 °C
  • 5...80 °C
  • 5...80 °C
  • 5...80 °C
  • 5...80 °C
  • 5...80 °C
  • 5...80 °C
  • 5...80 °C
  • 5...80 °C
  • 5...80 °C
  • Temperatura ambiente consentita:
  • 5...40 °C
  • 5...40 °C
  • 5...40 °C
  • 5...40 °C
  • 5...40 °C
  • 5...40 °C
  • 5...40 °C
  • 5...40 °C
  • 5...40 °C
  • 5...40 °C
  • 5...40 °C
  • 5...40 °C
  • Volume dosato:
  • 30 µl - 999 ml
  • 30 µl - 999 ml
  • 30 µl - 999 ml
  • 30 µl - 999 ml
  • 30 µl - 999 ml
  • 30 µl - 999 ml
  • 30 µl - 999 ml
  • 30 µl - 999 ml
  • 30 µl - 999 ml
  • 30 µl - 999 ml
  • 30 µl - 999 ml
  • 30 µl - 999 ml
  • Funzione ripetizione:
  • ±1 %
  • ±1 %
  • ±1 %
  • ±1 %
  • ±1 %
  • ±1 %
  • ±1 %
  • ±1 %
  • ±1 %
  • ±1 %
  • ±1 %
  • ±1 %
  • Massima prevalenza in mandata:
  • 60 mWs
  • 60 mWs
  • 60 mWs
  • 60 mWs
  • 60 mWs
  • 60 mWs
  • 60 mWs
  • 60 mWs
  • 60 mWs
  • 60 mWs
  • 60 mWs
  • 60 mWs
  • Tipo:
  • S-Version
  • RC Plus-Version
  • S-Version
  • RC Plus-Version
  • S-Version
  • RC Plus-Version
  • S-Version
  • RC Plus 2-Version
  • S-Version
  • RC Plus 2-Version
  • S2-Version
  • RC Plus 2-Version
  • Peso:
  • 0,9 kg
  • 0,9 kg
  • 0,9 kg
  • 0,9 kg
  • 0,9 kg
  • 0,9 kg
  • 0,9 kg
  • 0,9 kg
  • 0,9 kg
  • 0,9 kg
  • 0,9 kg
  • 0,9 kg
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Descrizione
    Altezza
    Lunghezza
    Testa pompa
    Larghezza
    Availability
    Price
  • Dosing pump, for liquids, Simdos® 02 FT
    144 mm
    150 mm
    PTFE (polytetrafluoroethylene)
    93 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’429.00
    SFr. 3’429.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’429.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KNFAFEM1.02FT.18S
    Collegamento
    Hydraulic connection UNF 1/4"-28
    Portata
    20
    Pressione max.
    6 bar
    Temperatura liquido perm.
    5...80 °C
    Temperatura ambiente consentita
    5...40 °C
    Volume dosato
    30 µl - 999 ml
    Funzione ripetizione
    ±1 %
    Massima prevalenza in mandata
    60 mWs
    Tipo
    S-Version
    Peso
    0,9 kg
  • Pompa per dosaggio per liquidi, Simdos® 02 FT RCP
    144 mm
    150 mm
    PTFE (politetrafluoroetilene)
    93 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’017.00
    SFr. 4’017.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’017.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    224-0189
    Collegamento
    Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
    Portata
    20
    Pressione max.
    6 bar
    Temperatura liquido perm.
    5...80 °C
    Temperatura ambiente consentita
    5...40 °C
    Volume dosato
    30 µl - 999 ml
    Funzione ripetizione
    ±1 %
    Massima prevalenza in mandata
    60 mWs
    Tipo
    RC Plus-Version
    Peso
    0,9 kg
  • Pompa per dosaggio per liquidi, Simdos® 02 KT S
    144 mm
    150 mm
    KT in PP (polipropilene)
    93 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’864.00
    SFr. 1’864.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’864.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    224-0183
    Collegamento
    Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
    Portata
    20
    Pressione max.
    6 bar
    Temperatura liquido perm.
    5...80 °C
    Temperatura ambiente consentita
    5...40 °C
    Volume dosato
    30 µl - 999 ml
    Funzione ripetizione
    ±1 %
    Massima prevalenza in mandata
    60 mWs
    Tipo
    S-Version
    Peso
    0,9 kg
  • Pompa per dosaggio per liquidi, Simdos® 02 KT RCP
    144 mm
    150 mm
    KT in PP (polipropilene)
    93 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’491.00
    SFr. 2’491.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’491.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    224-0187
    Collegamento
    Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
    Portata
    20
    Pressione max.
    6 bar
    Temperatura liquido perm.
    5...80 °C
    Temperatura ambiente consentita
    5...40 °C
    Volume dosato
    30 µl - 999 ml
    Funzione ripetizione
    ±1 %
    Massima prevalenza in mandata
    60 mWs
    Tipo
    RC Plus-Version
    Peso
    0,9 kg
  • Pompa per dosaggio per liquidi, Simdos® 02 TT S
    144 mm
    150 mm
    TT in PVDF (fluoruro di polivinilidene)
    93 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’997.00
    SFr. 1’997.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’997.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    224-0184
    Collegamento
    Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
    Portata
    20
    Pressione max.
    6 bar
    Temperatura liquido perm.
    5...80 °C
    Temperatura ambiente consentita
    5...40 °C
    Volume dosato
    30 µl - 999 ml
    Funzione ripetizione
    ±1 %
    Massima prevalenza in mandata
    60 mWs
    Tipo
    S-Version
    Peso
    0,9 kg
  • Pompa per dosaggio per liquidi, Simdos® 02 TT RCP
    144 mm
    150 mm
    TT in PVDF (fluoruro di polivinilidene)
    93 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’607.00
    SFr. 2’607.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’607.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    224-0188
    Collegamento
    Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
    Portata
    20
    Pressione max.
    6 bar
    Temperatura liquido perm.
    5...80 °C
    Temperatura ambiente consentita
    5...40 °C
    Volume dosato
    30 µl - 999 ml
    Funzione ripetizione
    ±1 %
    Massima prevalenza in mandata
    60 mWs
    Tipo
    RC Plus-Version
    Peso
    0,9 kg
  • SIMDOS FEM 1.10FT.18 S dosing pump
    144 mm
    150 mm
    FT in PTFE (polytetrafluoroethylene)
    93 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’439.00
    SFr. 3’439.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’439.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    224-0065
    Collegamento
    Hydraulic connection UNF 1/4"-28
    Portata
    20
    Pressione max.
    6 bar
    Temperatura liquido perm.
    5...80 °C
    Temperatura ambiente consentita
    5...40 °C
    Volume dosato
    30 µl - 999 ml
    Funzione ripetizione
    ±1 %
    Massima prevalenza in mandata
    60 mWs
    Tipo
    S-Version
    Peso
    0,9 kg
  • Dosing pump, for liquids, Simdos® 10 FT RCP2
    144 mm
    150 mm
    FT in PTFE (polytetrafluoroethylene)
    93 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’047.00
    SFr. 4’047.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’047.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KNFAFEM1.10FT18RCP
    Collegamento
    Hydraulic connection UNF 1/4"-28
    Portata
    20
    Pressione max.
    6 bar
    Temperatura liquido perm.
    5...80 °C
    Temperatura ambiente consentita
    5...40 °C
    Volume dosato
    30 µl - 999 ml
    Funzione ripetizione
    ±1 %
    Massima prevalenza in mandata
    60 mWs
    Tipo
    RC Plus 2-Version
    Peso
    0,9 kg
  • SIMDOS FEM 1.10KT.18 S dosing pump
    144 mm
    150 mm
    KT in PP (polypropylene)
    93 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’868.00
    SFr. 1’868.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’868.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    224-0063
    Collegamento
    Hydraulic connection UNF 1/4"-28
    Portata
    20
    Pressione max.
    6 bar
    Temperatura liquido perm.
    5...80 °C
    Temperatura ambiente consentita
    5...40 °C
    Volume dosato
    30 µl - 999 ml
    Funzione ripetizione
    ±1 %
    Massima prevalenza in mandata
    60 mWs
    Tipo
    S-Version
    Peso
    0,9 kg
  • Dosing pump, for liquids, Simdos® 10 KT RCP2
    144 mm
    150 mm
    KT in PP (polypropylene)
    93 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’475.00
    SFr. 2’475.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’475.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KNFAFEM1.10KT18RCP
    Collegamento
    Hydraulic connection UNF 1/4"-28
    Portata
    20
    Pressione max.
    6 bar
    Temperatura liquido perm.
    5...80 °C
    Temperatura ambiente consentita
    5...40 °C
    Volume dosato
    30 µl - 999 ml
    Funzione ripetizione
    ±1 %
    Massima prevalenza in mandata
    60 mWs
    Tipo
    RC Plus 2-Version
    Peso
    0,9 kg
  • Pompa per dosaggio per liquidi, Simdos® 10 TT S2
    144 mm
    150 mm
    TT in PVDF (fluoruro di polivinilidene)
    93 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’001.00
    SFr. 2’001.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’001.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    224-0064
    Collegamento
    Collegamento idraulico UNF 1/4”-28
    Portata
    20
    Pressione max.
    6 bar
    Temperatura liquido perm.
    5...80 °C
    Temperatura ambiente consentita
    5...40 °C
    Volume dosato
    30 µl - 999 ml
    Funzione ripetizione
    ±1 %
    Massima prevalenza in mandata
    60 mWs
    Tipo
    S2-Version
    Peso
    0,9 kg
  • Dosing pump, for liquids, Simdos® 10 TT RCP2
    144 mm
    150 mm
    TT in PVDF (polyvinylidene fluoride)
    93 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’607.00
    SFr. 2’607.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’607.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KNFAFEM1.10TT18RCP
    Collegamento
    Hydraulic connection UNF 1/4"-28
    Portata
    20
    Pressione max.
    6 bar
    Temperatura liquido perm.
    5...80 °C
    Temperatura ambiente consentita
    5...40 °C
    Volume dosato
    30 µl - 999 ml
    Funzione ripetizione
    ±1 %
    Massima prevalenza in mandata
    60 mWs
    Tipo
    RC Plus 2-Version
    Peso
    0,9 kg
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • KNFA160473
    Column fixture
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 157.80
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • KNFA160474
    Column fixture
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 134.20
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • KNFA160186
    SIMDOS spare parts kit, valves and seals, all versions
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 260.80
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • KNFA323625
    In-line filter FS 60 X PEEK mesh opening, UNF ¼"-28 connector
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 96.60