ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, polychloroprene, BioClean Fusion™
Cleanroom gloves, polychloroprene, BioClean Fusion™
Supplier:  Nitritex
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, polychloroprene, BioClean Fusion™
Supplier:  Nitritex
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-3899
  • 112-3838
  • 112-3896
  • 112-3895
  • 112-3894
  • 112-3834
  • 112-3499
  • 112-3836
  • 112-3837
  • 112-3898
  • 112-3835
  • 112-3897
  • Modello:
  • Sterile
  • Non sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Sterile
  • Non sterile
  • Sterile
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Classe di cleanroom:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Tipo polsino:
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Spessore polsino:
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • Spessore delle dita:
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • Spessore palmo:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • Norma EN:
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455
  • EN 374-1/2/3, EN 455