PCR plates for Roche® LightCycler® 480, Axygen®
: Corning
PP, white. Low profile microplates compatible with many thermal cyclers, but especially suitable for the Roche® LightCycler® 480.
- Catalog No:
- 732-1376
- AXYGPCR-96LC480CNF
- 732-1591
- 732-1219
- 732-1378
- 732-1379
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Frequently Bought Together