Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter disc, BOLA
Filter disc, BOLA
5, 47 mm, 1,0 mm
Codice catalogo BOHLN1565-12
Nome del fornitore:   Bohlender
Filter disc, BOLA
Codice catalogo BOHLN1565-12
Nome del fornitore:  Bohlender
Filter disc, BOLA
Filter disc, BOLA
5, 47 mm, 1,0 mm
Price
SFr. 170.00
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Filter disc made of porous PTFE.
Temperature resistance: –200 to 250 °C
Certifications: Conforms to FDA.
Specifiche
  • Ø:
    47 mm
  • Porosità:
    5
  • Spessore:
    1,0 mm