Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary cutter, CleanCut
Capillary cutter, CleanCut
Tagliatubi CleanCut, con lama di ricambio
Codice catalogo 590-0850
Nome del fornitore:   S.C.A.T.
Capillary cutter, CleanCut
Codice catalogo 590-0850
Nome del fornitore:  S.C.A.T.
Capillary cutter, CleanCut
Capillary cutter, CleanCut
Tagliatubi CleanCut, con lama di ricambio
Price
SFr. 65.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This cutter is made of PP, blue, with stainless steel blade.
  • Separates capillary tubes safely and reliably
  • With useful openings for measuring the capillary diameter
  • Prevents injuries and ensures a clean cut
The universal tube cutter for HPLC capillaries - the tube guide enables a comfortable, straight cut. With spare blade for exchange.
Specifiche
  • Descrizione:
    Tagliatubi CleanCut, con lama di ricambio