Kit colorimetrici, solfiti, MColortest™, Supelco®
1.11148.0001
: Merck
:
- Metodo chimico:Iodato/amido
- Conf:200 Tests
- Descrizione:Solfiti
- M-Clarity quality level:MQ100
- Tipo:MTC
- Range di misura:0,5 - 50 mg/l Na₂SO₃, 0,3-32 mg/l SO₃
MQuant® titrimetric and colorimetric methods.
- Risultati in circa un minuto
- Facili da usare
- Range di misura specifici per l'applicazione
- Portatile
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico o il comparatore di colori e istruzioni per l'uso dettagliate.