ContactUsLinkComponent
Kit analitici Reflectoquant®10 plus, Supelco®
Kit analitici Reflectoquant®10 plus, Supelco®
Codice catalogo 1.17945.0001
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Kit analitici Reflectoquant®10 plus, Supelco®
Codice catalogo 1.17945.0001
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Specifiche
  • Metodo chimico:
    Kalignost
  • Conf:
    100 Tests
  • Descrizione:
    Potassio Reflectoquant® 10 Plus
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Range di misura:
    1,0 - 25,0 mg/l K
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Strisce per l'uso su RQflex 10, RQflex 10 Plus e RQflex® 20.
  • Fast analysis with reliable results
  • Barcode calibration
  • Low analysis costs
  • Environmentally friendly