Strisce reattive, idrossimetilfurfurale (hmf), Reflectoquant®, Supelco®
1.17952.0001
: Merck
:
- Metodo chimico:Reazione enzimatica
- Conf:50 Tests
- Descrizione:Idrossimetilfurfurale (HMF)
- M-Clarity quality level:MQ100
- Range di misura:1,0 - 60,0 mg/l (HMF)
Strisce per l'uso su RQflex 10, RQflex 10 Plus e RQflex® 20.
- Fast analysis with reliable results
- Barcode calibration
- Low analysis costs
- Environmentally friendly