Strisce reattive, cloro (libero), Reflectoquant®, Supelco®
Catalog # 1.16896.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Metodo chimico:Reazione Redox
- Conf:50 Tests
- Descrizione:Cloro (libero)
- M-Clarity quality level:MQ100
- Tipo:RQ
- Range di misura:0,5 - 10,0 mg/l Cl₂
Specifications
About this item
Strisce per l'uso su RQflex 10, RQflex 10 Plus e RQflex® 20.
- Fast analysis with reliable results
- Barcode calibration
- Low analysis costs
- Environmentally friendly