ContactUsLinkComponent
Test kit, pH cell test, Spectroquant®, Supelco®
Test kit, pH cell test, Spectroquant®, Supelco®
Catalog # 1.01744.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Test kit, pH cell test, Spectroquant®, Supelco®
Catalog # 1.01744.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Metodo chimico:
    Indicatore
  • Conf:
    280 Tests
  • Descrizione:
    pH in cuvetta
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Per strumento:
    Prove, Nova 30/60, Multy, Move, Picco
  • Range di misura:
    pH 6,4 - 8,8
Specifications
About this item
Tutti i kit di test Spectroquant® possono essere utilizzati con la gamma di spettrofotometri Prove e con gli strumenti Nova 60/60A. I test possono essere utilizzati non solo su fotometri e spettrofotometri Merck, ma anche su fotometri e spettrofotometri di altri fornitori (dettagli di programmazione disponibili su richiesta).
  • Metodi estremamente semplici e validati
  • Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi
  • Il design dell'imballaggio protegge le cuvette dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto
  • Il codice a barre sulle cuvette garantisce la scelta del metodo di analisi corretto, eliminando la possibilità di errori e riducendo i tempi di configurazione
Nota: la gamma indicata nella tabella di seguito si riferisce agli strumenti Prove e Nova. Per alcuni kit analitici la gamma di misurazione disponibile per gli strumenti Spectroquant® Multy e Move 100 può essere ridotta.