Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrical resistant gloves, Electrosoft Composite CL 00
Nome del fornitore:   HONEYWELL SAFETY
Electrical resistant gloves, Electrosoft Composite CL 00
Nome del fornitore:  HONEYWELL SAFETY
Certificates
Electrical resistant gloves, Electrosoft Composite CL 00
6 varianti
Product Details & Documents
These natural latex gloves offer high dielectric characteristics. The thickness (from 1,7 to 1,8 mm) ensures good protection from 500 to 17000 volts.
  • Arc flash rating of 60,3 cal/cm²
  • Chlorinated / cotton flocked interior make the glove very comfortable to wear
  • Patterned finish for good grip in damp conditions
  • Ergonomic shape improves the flexing movement of the hand while ensuring a high level of protection
The outer layer in orange elastomer gives the glove outstanding mechanical resistance. There is thus no need to wear leather overgloves.
 : EN 60903-2003, CEI 903-2002; Cat. III.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • DALL2092012/7
  • DALL2092012/8
  • DALL2092012/10
  • DALL2092012/11
  • DALL2092013/9
  • DALL2092013/10
  • Modello:
  • Cotton flock lined
  • Cotton flock lined
  • Cotton flock lined
  • Cotton flock lined
  • Cotton flock lined
  • Cotton flock lined
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Finitura:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Tipo polsino:
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Norma EN:
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Modello
    Dimensione del guanto
    Colore
    Lunghezza
    Spessore
    Disponibilità
    Price
  • Cotton flock lined
    7
    arancione
    360 mm
    1,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2092012/7
    Modello
    Cotton flock lined
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Finitura
    Textured
    Tipo polsino
    Svasato
    Norma EN
    EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • Cotton flock lined
    8
    arancione
    360 mm
    1,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2092012/8
    Modello
    Cotton flock lined
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Finitura
    Textured
    Tipo polsino
    Svasato
    Norma EN
    EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • Cotton flock lined
    10
    arancione
    360 mm
    1,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2092012/10
    Modello
    Cotton flock lined
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Finitura
    Textured
    Tipo polsino
    Svasato
    Norma EN
    EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • Cotton flock lined
    11
    arancione
    360 mm
    1,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2092012/11
    Modello
    Cotton flock lined
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Finitura
    Textured
    Tipo polsino
    Svasato
    Norma EN
    EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • Cotton flock lined
    9
    arancione
    410 mm
    1,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2092013/9
    Modello
    Cotton flock lined
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Finitura
    Textured
    Tipo polsino
    Svasato
    Norma EN
    EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • Cotton flock lined
    10
    arancione
    410 mm
    1,8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2092013/10
    Modello
    Cotton flock lined
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Finitura
    Textured
    Tipo polsino
    Svasato
    Norma EN
    EN 60 903-2003, CEI 903-2002