Set di reagenti per l'analisi enzimatica degli alimenti, Supelco®
Codice catalogo 1.10307.0500
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Metodo chimico:Biuret
- Conf:500 mL
- Descrizione:Proteina (metodo Biuret a 546 nm), soluzione reagente per circa 250 determinazioni
- M-Clarity quality level:MQ100
- Test per kit:ca.250