ContactUsLinkComponent
Strisce reattive, solfati, MQuant™, Supelco®
Strisce reattive, solfati, MQuant™, Supelco®
Catalog # 1.10019.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Strisce reattive, solfati, MQuant™, Supelco®
Catalog # 1.10019.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Metodo chimico:
    Complesso Ba-thorin
  • Conf:
    100 Tests
  • Descrizione:
    Solfati
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Tipo:
    MQ
  • Range di misura:
    200-400-800-1200-1600 mg/l SO₄
Specifications
About this item
Le strisce reattive MQuant™ (MQ) possono essere considerate come un laboratorio portatile in una pochi millimetri quadrati.  Come metodo di screening, permettono di individuare rapidamente eventuali situazioni critiche e di definire le azioni correttive più idonee, con notevole risparmio di tempo e di costi. Le strisce utilizzate non comportano alcun problema per lo smaltimento, in quanto sono costituite da fogli di poliestere biodegradabile e anche la quantità di reagente contenuta nella zona reattiva è piuttosto ridotta.
  • Facili da utilizzare: è sufficiente immergere, attendere e confrontare con la scala colorimetrica
  • Ampia gamma con più di 40 test
  • Lettura dei risultati entro 2 minuti per decisioni rapide
  • Facilmente trasportabili: possono essere utilizzate in laboratorio o sul campo