Strisce reattive, fosfati, MQuant™, Supelco®
Catalog # 1.10428.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Metodo chimico:Blu fosforo di molibdeno
- Conf:100 Tests
- Descrizione:Fosfati
- M-Clarity quality level:MQ100
- Tipo:MQ
- Range di misura:10-25-50-100-250-500 mg/l PO₄
Specifications
About this item
Le strisce reattive MQuant™ (MQ) possono essere considerate come un laboratorio portatile in una pochi millimetri quadrati. Come metodo di screening, permettono di individuare rapidamente eventuali situazioni critiche e di definire le azioni correttive più idonee, con notevole risparmio di tempo e di costi. Le strisce utilizzate non comportano alcun problema per lo smaltimento, in quanto sono costituite da fogli di poliestere biodegradabile e anche la quantità di reagente contenuta nella zona reattiva è piuttosto ridotta.
- Facili da utilizzare: è sufficiente immergere, attendere e confrontare con la scala colorimetrica
- Ampia gamma con più di 40 test
- Lettura dei risultati entro 2 minuti per decisioni rapide
- Facilmente trasportabili: possono essere utilizzate in laboratorio o sul campo