Strisce reattive, molibdeno, MQuant™, Supelco®
1.10049.0001
: Merck
:
- Metodo chimico:Toluene-3,4-ditiolo
- Conf:100 Tests
- Descrizione:Molibdeno
- M-Clarity quality level:MQ100
- Tipo:MQ
- Range di misura:5-20-50-10-250 mg/l Mo
Le strisce reattive MQuant™ (MQ) possono essere considerate come un laboratorio portatile in una pochi millimetri quadrati. Come metodo di screening, permettono di individuare rapidamente eventuali situazioni critiche e di definire le azioni correttive più idonee, con notevole risparmio di tempo e di costi. Le strisce utilizzate non comportano alcun problema per lo smaltimento, in quanto sono costituite da fogli di poliestere biodegradabile e anche la quantità di reagente contenuta nella zona reattiva è piuttosto ridotta.
- Easy to handle: just dip, wait and measure visually against colour scale
- Safe: no auxiliary reagents necessary
- Immediate results within 2 minutes enables fast decisions
- Portable: can be used inside or outside the laboratory