ContactUsLinkComponent
Strisce reattive, cromo vi, MQuant™, Supelco®
  1.10012.0001
 :  Merck
 :  
undefined
Strisce reattive, cromo vi, MQuant™, Supelco®
  1.10012.0001
 :  Merck
 :  
  • Metodo chimico:
    Difenilcarbazide
  • Conf:
    100 Tests
  • Descrizione:
    Analisi del cromo
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Tipo:
    MQ
  • Range di misura:
    3-10-30-100 mg/l CrO₄
Le strisce reattive MQuant™ (MQ) possono essere considerate come un laboratorio portatile in una pochi millimetri quadrati.  Come metodo di screening, permettono di individuare rapidamente eventuali situazioni critiche e di definire le azioni correttive più idonee, con notevole risparmio di tempo e di costi. Le strisce utilizzate non comportano alcun problema per lo smaltimento, in quanto sono costituite da fogli di poliestere biodegradabile e anche la quantità di reagente contenuta nella zona reattiva è piuttosto ridotta.
  • Facili da utilizzare: è sufficiente immergere, attendere e confrontare con la scala colorimetrica
  • Ampia gamma con più di 40 test
  • Lettura dei risultati entro 2 minuti per decisioni rapide
  • Facilmente trasportabili: possono essere utilizzate in laboratorio o sul campo