ContactUsLinkComponent
Visual colour kits, pH indicator solution with colour Card, pH 9,0 - 13,0, Supelco®
Visual colour kits, pH indicator solution with colour Card, pH 9,0 - 13,0, Supelco®
Codice catalogo 1.09176.0100
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Visual colour kits, pH indicator solution with colour Card, pH 9,0 - 13,0, Supelco®
Codice catalogo 1.09176.0100
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    pH liquido indicatore
  • Seq:
    02
  • M-Clarity quality level:
    MQ200
  • Range di misura:
    pH 9-10-11-12-13
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Analisi rapide, confronto cromatico visivo
  • Risultati in circa 1 minuto
  • Facili da usare
  • Range di misura specifici per l'applicazione
  • Portatile
Titrimetric and colorimetric methods.
Questa gamma comprende test titrimetrici e colorimetrici. Con la sua ampia gamma, il sistema di analisi rapida Aquamerck® rappresenta il metodo ottimale per l'analisi degli acquari, in piscicoltura, idroecologia, analisi ambientali e dell'acqua di raffreddamento e di caldaia.
Delivery: Each test kit contains all the necessary reagents, reaction cuvettes, colour comparison chart and extensive instructions for use.