ContactUsLinkComponent
Kit colorimetrici, ph, MQuant®, Supelco®
Kit colorimetrici, ph, MQuant®, Supelco®
  1.08027.0001
 :  Merck
 :  
Kit colorimetrici, ph, MQuant®, Supelco®
  1.08027.0001
 :  Merck
 :  
  • Metodo chimico:
    Indicatore misto
  • Conf:
    400 Tests
  • Descrizione:
    pH
  • Seq:
    02
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Tipo:
    MTC
  • Range di misura:
    pH 4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9
Analisi rapide, confronto cromatico visivo
  • Risultati in circa un minuto
  • Facili da usare
  • Range di misura specifici per l'applicazione
  • Portatile
  • È disponibile una gamma di confezioni di ricariche (RP) economiche
Questa gamma comprende test titrimetrici e colorimetrici. Con la sua ampia gamma, il sistema di analisi rapida Aquamerck® rappresenta il metodo ottimale per l'analisi degli acquari, in piscicoltura, idroecologia, analisi ambientali e dell'acqua di raffreddamento e di caldaia.
 : ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico e istruzioni per l'uso dettagliate.