ContactUsLinkComponent
Kit colorimetrici, durezza residua, MColortest™, Supelco®
Kit colorimetrici, durezza residua, MColortest™, Supelco®
Catalog # 1.11142.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Kit colorimetrici, durezza residua, MColortest™, Supelco®
Catalog # 1.11142.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Metodo chimico:
    Indicatore misto
  • Conf:
    400 Tests
  • Descrizione:
    Residual hardness test
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Tipo:
    MTC
  • Range di misura:
    0,05 - 0,10 - 0,19 °e (0,7 - 1,4 - 2,7 mg/l CaCO₃) 0,07 - 0,14 - 0,27 °f
Specifications
About this item
MQuant® titrimetric and colorimetric methods.
  • Results in approx. 1 minute
  • Easy to use
  • Application-oriented measuring ranges
  • Portable
  • A range of economical refill packs (RP) are available
Delivery: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico e istruzioni per l'uso dettagliate.