Jumbo syringes
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Informazioni su questo articolo
These syringes are ideal for calibration of medical equipment such as respirators and spirometers, and for stack and air sampling.
- Designed for holding and dispensing large volumes of gas
- Heavy duty acrylic barrels
- Easy access to sample for the addition of standards or removal of subsample via secondary port
- Plunger stem can be unscrewed for ease of transportation and storage
3 varianti
Product Details & Documents
These syringes are ideal for calibration of medical equipment such as respirators and spirometers, and for stack and air sampling.
- Designed for holding and dispensing large volumes of gas
- Heavy duty acrylic barrels
- Easy access to sample for the addition of standards or removal of subsample via secondary port
- Plunger stem can be unscrewed for ease of transportation and storage
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Replacement Kel-F luer cones
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- O-ring di ricambio per siringa da 1000 mlO-ring di ricambio per siringa da 1000 mlSGEA032532Siringhe JumboLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 96.50
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- O-ring di ricambio per siringa da 2000 mlO-ring di ricambio per siringa da 2000 mlSGEA032537Siringhe JumboLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 105.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Raccordo Luer Lock rimovibile di ricambio (compl. di 1 cono Luer Kel-F e 1 adattatore in metallo filettato)Raccordo Luer Lock rimovibile di ricambio (compl. di 1 cono Luer Kel-F e 1 adattatore in metallo filettato)SGEA031902Siringhe JumboLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 69.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- O-ring di ricambio per siringa da 500 mlO-ring di ricambio per siringa da 500 mlSGEA032527Siringhe JumboLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 94.90