ContactUsLinkComponent
Pala in due parti per alimenti
Pala in due parti per alimenti
Catalog # BURK8300-2010
Supplier:  BURKLE
undefined
Pala in due parti per alimenti
Catalog # BURK8300-2010
Supplier:  BURKLE
Specifications
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Pala in due parti per prodotti alimentari, bianca
  • Lunghezza:
    970 mm
  • Conf:
    1
  • Larghezza:
    247 mm
Specifications
About this item
PP, white. This 2-part shovel is ideal for use in the food sector.
  • PP is easy to clean, smooth and pore-free
  • Can also be used for boiling products
  • Autoclavable at 121 °C
  • FDA approved