Orders LinkContactUsLinkComponent
Blood dilution vials
Blood dilution vials
Nome del fornitore:   Simport Scientific
Blood dilution vials
Nome del fornitore:  Simport Scientific
Certificates
Blood dilution vials
Blood dilution vials
2 varianti
Product Details & Documents
The dilution vials are made of PS with optically clear parallel sides. The snap cap is spill proof and can be easily removed.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×A
    Tappo incluso
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 25,00 ml
    35×56 mm
    Yes
    Trays of 50, 20 trays per case
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 870.00 SFr.
    870.00 SFr.
    1 * 1.000 ST
       870.00 SFr.
  • 25,00 ml
    35×56 mm
    Yes
    Bulk pack
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 694.00 SFr.
    694.00 SFr.
    1 * 1.000 ST
       694.00 SFr.