Orders LinkContactUsLinkComponent
Office desks
Office desks
Nome del fornitore:   HAMMERBACHER
Office desks
Nome del fornitore:  HAMMERBACHER
Certificates
Office desks
9 varianti
Product Details & Documents
The table top is 25 mm thick, made of walnut, melamine coated according to DIN 68765. The C-shaped frame is made of round tubes with a diameter of 35 or 45 mm. The main advantage of this line desks is that they can be assembled according to the user's need.
  • Ergonomic and convenient
  • Solid construction
  • Adjustable height, using levellers on legs: ±5 mm
Delivery information: Furniture is delivered flat-packed. The enclosed instructions make assembly easy, even for the layman. Assembly service available for an extra charge.
Product Family Options
Desk tops
Informazioni sul prodotto
  • L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 132-0755
    Corner bracket, LE91, walnut
    Corner bracket, LE91, walnut
    800×800×720 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 132-0751
    Desk top, NS08, walnut
    Desk top, NS08, walnut
    800×800×720 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 132-0754
    Desk top, NS19, walnut
    Desk top, NS19, walnut
    1900×800×720 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 132-0752
    Desk top, NS12, walnut
    Desk top, NS12, walnut
    1200×800×720 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 132-0753
    Desk top, NS16, walnut
    Desk top, NS16, walnut
    1600×800×720 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Side panel sets, perforated
Informazioni sul prodotto
  • L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 132-0756
    Side panels, perforated, NSSB blue
    Side panels, perforated, NSSB blue
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 132-0757
    Side panels, perforated, NSSB grey
    Side panels, perforated, NSSB grey
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 132-0758
    Side panels, perforated, NSSB silver
    Side panels, perforated, NSSB silver
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Pedestals
Informazioni sul prodotto
  • L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 132-0759
    Lockable pedestal with castors, 3 drawers and a small one for the pens, AC30
    Lockable pedestal with castors, 3 drawers and a small one for the pens, AC30
    428×580×590 mm