Orders LinkContactUsLinkComponent
Piridina
Piridina
Glass bottle, 500 mL
Codice catalogo WAKO166-05316
Infiammabile
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Wako
Piridina
Codice catalogo WAKO166-05316
Nome del fornitore:  Wako
Marketsource
Numero CAS:  110-86-1
Piridina
Piridina
Glass bottle, 500 mL
Numero CAS:  110-86-1
Price
SFr. 47.20
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Sinonimi:  Azabenzene, Azine
  • Numero CAS:110-86-1
  • Formula:C₅H₅N
  • Numero MDL:MFCD00011732
  • Molecular Weight:79.1 g/mol
  • IndexMerck:13,08060
  • Punto di ebollizione:115 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–44 °C
  • Densità:0,983 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:17 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-809-9
  • UN:1282
  • ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    500 mL