Orders LinkContactUsLinkComponent
Piridina ≥99%, TECHNICAL
Piridina ≥99%, TECHNICAL
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo 27194.295
Infiammabile
Irritante
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Piridina ≥99%, TECHNICAL
Codice catalogo 27194.295
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  110-86-1
Piridina ≥99%, TECHNICAL
Piridina ≥99%, TECHNICAL
bottiglia in vetro, 1 L
Numero CAS:  110-86-1
Price
SFr. 168.00
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Azabenzene, Azine
  • Numero CAS:110-86-1
  • Formula:C₅H₅N
  • Numero MDL:MFCD00011732
  • Molecular Weight:79.1 g/mol
  • IndexMerck:13,08060
  • Punto di ebollizione:115 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–44 °C
  • Densità:0,983 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:17 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-809-9
  • UN:1282
  • ADR:3,II
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 99 %
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L