Orders LinkContactUsLinkComponent
2,6-Dimethoxypyridine ≥98%
2,6-Dimethoxypyridine ≥98%
100 g
Codice catalogo B22746.22
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2,6-Dimethoxypyridine ≥98%
Codice catalogo B22746.22
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  6231-18-1
2,6-Dimethoxypyridine ≥98%
100 g
Numero CAS:  6231-18-1
Price
159.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 6231-18-1 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.15 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.5030 Boiling Point: 178-180° Beilstein Reference: 1525332 MDL No.: MFCD00006266
  • Numero CAS:6231-18-1
  • Formula:C₇H₉NO₂
  • Numero MDL:MFCD00006266
  • Molecular Weight:139.15 g/mol
  • Punto di ebollizione:178 °C (1013 hPa)
  • Densità:1,05 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:61 °C (141 °F)
  • EINECS:228-334-4
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 g
Specifiche